Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05210413
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Roscas GL 14 con dos olivas de plástico roscadas | |
400 mm | |
400 mm |
NS 24/29 | |
1 unidad |