Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
76.69€ - 139.92€
Especificaciones
Incluye Roscas GL 14 con dos olivas de plástico roscadas
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud de la chaqueta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud de la chaqueta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10067989
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05210714
750 mm
139.92€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10882811
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05210514
500 mm
80.98€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10673755
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
05210413
400 mm
76.69€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
Roscas GL 14 con dos olivas de plástico roscadas