Learn More
Cytiva Pieza final completa para usar con columnas XK26
Marca: Cytiva 18-6489-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Columnas XK26 | |
Etilenpropilendieno (EPDM); politetrafluoroeteno (PTFE); plástico acetálico (POM) | |
Pieza final completa | |
Anillo de bloqueo, arandela, anillo de sellado, pieza final, junta tórica (44,12 x 2,62 mm) |
Título del producto
Cytiva Pieza final completa para usar con columnas XK26 > Pieza final completa para usar con columnas XK26
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido