Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos roscados de grado comercial
Utilice estos conectores para una amplia gama de aplicaciones. Los conectores rectos de rosca dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
47.80€ - 329.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector recto roscado |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para tubos flexibles |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11751966
|
Ark Plas Products™
CGA81-PR0 |
Manguera 1/4 pulg. | NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
68.70€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11771966
|
Ark Plas Products™
CGA64-PR0 |
Manguera 1/8 pulg. | UNF macho de 1/4-28 |
49.70€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11831090
|
Ark Plas Products™
CGA68-PR0 |
Manguera 1/8 pulg. | NPT hembra de 1/8-27 |
329.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11821090
|
Ark Plas Products™
CGA84-PR0 |
Manguera 1/8 pulg. | NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
53.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11801090
|
Ark Plas Products™
CGA58-PR0 |
Manguera 1/16 pulg. | NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11741966
|
Ark Plas Products™
CGA67-PR0 |
Manguera 3/16 pulg. | NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon and Natural Polypropylene
Especificaciones
Conector recto roscado | |
Esterilizable en autoclave | |
Para tubos flexibles | |
25/paq. | |
Natural | |
135°C |
Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales | |
Polipropileno | |
-20 °C | |
Recto | |
Hasta 125 psi |