Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos roscados de grado comercial
Utilice estos conectores para una amplia gama de aplicaciones. Los conectores rectos de rosca dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
Marca: Ark Plas Products™ CGA58-PR0
Detalles adicionales : Peso : 0.02250kg
Descripción
- Económicos y fiables
- Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
- Contienen material reciclado
- Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Conector recto roscado | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
-20 °C | |
Manguera 1/16 pulg. | |
Recto | |
Hasta 125 psi |
Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales | |
1,6 mm | |
Para tubos flexibles | |
25/paq. | |
NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | |
Natural | |
135°C |