Learn More
Ark-Plas Products™ Conectores rectos dentados de grado comercial
Diseñados para un rendimiento fiable a un precio económico. Los conectores rectos dentados de grado comercial Ark-Plas Products™ están fabricados con polipropileno natural en una gran variedad de tamaños de púa. Las opciones están disponibles para su uso con el tubo Masterflex L/S 15 y 25 o tubos flexibles.
Marca: Ark-Plas Products™ CAC74-PR0
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Los accesorios de grado comercial se han diseñado como una alternativa de bajo coste con un alto rendimiento
- Contienen material reciclado y polipropileno natural
- Conectores rectos dentados para varios tubos Masterflex o tubos flexibles
- Disponibles en una gama de tamaños de púa, de 1,6 mm a 6,4 mm
- Pueden resistir hasta 8,6 bar (125 psi) de presión sin una abrazadera
- Certificaciones de grado comercial:
- Cumple la RoHS
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- FDA 21 CFR 177.1520
- Sin derivados de origen animal
- Certificado de ausencia de DEHP y BPA
Especificaciones
Conector recto dentado | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Para tubos Masterflex L/S 15, 25 | |
25/paq. | |
Recto | |
Hasta 125 psi |
Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales | |
4,8 mm | |
29,84 mm | |
-20 °C | |
Manguera de 3/16 x 3/16 pulg | |
Natural | |
135°C |