Learn More
Ark-Plas Products™ Conectores rectos dentados de grado comercial
Código de producto. p-8000338
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
Longitud global (métrico):
17,52 mm
19,55 mm
20 mm
29,84 mm
30,22 mm
49,27 mm
Para utilizar con:
Para tubos L/S 16 Masterflex
Para tubos Masterflex I/P 26, Masterflex L/S 17, 24
Para tubos Masterflex L/S 15, 25
Para tubos Masterflex L/S 18, 35, 26
Para tubos flexibles
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/16 x 1/16 pulg
Manguera de 1/4 x 1/4 pulg
Manguera de 1/8 x 1/8 pulg
Manguera de 3/16 x 3/16 pulg
Manguera de 3/32 x 3/32 pulg
Manguera de 5/32 x 5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Para utilizar con Tamaño de puerto unitSize
11801070 1,6 mm 19,55 mm Para tubos Masterflex L/S 18, 35, 26 Manguera de 1/16 x 1/16 pulg paquete de 25
11771946 6,4 mm 49,27 mm Para tubos Masterflex I/P 26, Masterflex L/S 17, 24 Manguera de 1/4 x 1/4 pulg 25 PCS
11821070 3,2 mm 20 mm Para tubos L/S 16 Masterflex Manguera de 1/8 x 1/8 pulg paquete de 25
11731986 4,8 mm 29,84 mm Para tubos Masterflex L/S 15, 25 Manguera de 3/16 x 3/16 pulg 25 PCS
11811070 2,3 mm 17,52 mm Para tubos flexibles Manguera de 3/32 x 3/32 pulg 25 PCS
11721986 4 mm 30,22 mm Para tubos flexibles Manguera de 5/32 x 5/32 pulg paquete de 25
6 options
Código de producto. 11801070
Marca: Ark-Plas Products™ CAC18PR0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para un rendimiento fiable a un precio económico. Los conectores rectos dentados de grado comercial Ark-Plas Products™ están fabricados con polipropileno natural en una gran variedad de tamaños de púa. Las opciones están disponibles para su uso con el tubo Masterflex L/S 15 y 25 o tubos flexibles.
  • Los accesorios de grado comercial se han diseñado como una alternativa de bajo coste con un alto rendimiento
  • Contienen material reciclado y polipropileno natural
  • Conectores rectos dentados para varios tubos Masterflex o tubos flexibles
  • Disponibles en una gama de tamaños de púa, de 1,6 mm a 6,4 mm
  • Pueden resistir hasta 8,6 bar (125 psi) de presión sin una abrazadera
  • Certificaciones de grado comercial:
    • Cumple la RoHS
    • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Sin derivados de origen animal
    • Certificado de ausencia de DEHP y BPA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 19,55 mm
Para utilizar con Para tubos Masterflex L/S 18, 35, 26
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/16 x 1/16 pulg
Forma Recto
Color Natural
Presión máxima Hasta 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Conector recto dentado