Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 16mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
Marca: Tenak™ TE35570
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 × 92 mm
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas (63) | |
Sí | |
1/paquete | |
135 mm | |
16 mm |
9 x 7 | |
63 | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
630 x 135 x 153 mm | |
153 mm | |
630 mm |