Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 16mm Shelf Height
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
272.00€ - 482.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
---|---|
Apilables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
N.° por paquete | 1/paquete |
Anchura (métrico) | 135 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12407050
|
Tenak™
TE35452 |
Placas (65) |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12417050
|
Tenak™
TE35454 |
Placas (80) |
416.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12427030
|
Tenak™
TE35400 |
Placas (36) |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12427050
|
Tenak™
TE35456 |
Placas (90) |
452.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12437030
|
Tenak™
TE35402 |
Placas (52) |
363.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12437050
|
Tenak™
TE35458 |
Placas (115) |
482.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12447030
|
Tenak™
TE35404 |
Placas (64) |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12447070
|
Tenak™
TE35520 |
Placas (54) |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12457030
|
Tenak™
TE35406 |
Placas (68) |
429.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12457070
|
Tenak™
TE35522 |
Placas (78) |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12457090
|
Tenak™
TE35570 |
Placas (63) |
272.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12477070
|
Tenak™
TE35526 |
Placas (114) |
470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12477090
|
Tenak™
TE35574 |
Placas (112) |
452.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12487090
|
Tenak™
TE35576 |
Placas (133) |
482.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12497040
|
Tenak™
TE35450 |
Placas (45) |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- With an alert preventing the shelves from sliding out
- External footprint is 135 x 92mm
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
135 mm |
Sí | |
1/paquete |