Learn More
Abeba™ Zapatos Comfort 6809
Elegantes costuras cosidas a mano y suela de PU con alta resistencia al deslizamiento.
Marca: Abeba™ 6809/37
Detalles adicionales : Peso : 0.85000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla Reflexor reemplazable con protuberancias (n.º de artículo 3572)
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de doble velcro
- Costura cosida a mano
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfiber | |
37 | |
Polyurethane |
Blanco | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
6809 |