Learn More
Abeba™ Zapatos Comfort 6809
Elegantes costuras cosidas a mano y suela de PU con alta resistencia al deslizamiento.
100.93€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Microfiber |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15692308
|
Abeba™
6809/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15602318
|
Abeba™
6809/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15612318
|
Abeba™
6809/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15622318
|
Abeba™
6809/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15632318
|
Abeba™
6809/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15642318
|
Abeba™
6809/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15652318
|
Abeba™
6809/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15662318
|
Abeba™
6809/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Piel suave de color blanco
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla Reflexor reemplazable con protuberancias (n.º de artículo 3572)
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de doble velcro
- Costura cosida a mano
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
6809 |
Blanco | |
Cuero | |
Polyurethane |