Learn More
Fisherbrand™ Combs for VG-SYS Vari-gel MAXI Horizontal Electrophoresis Unit
For use with VG-SYS Vari-gel MAXI Horizontal Electrophoresis Unit.
77.88€ - 90.80€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal VG-SYS Vari-Gel MAXI |
---|---|
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | N.° de pocillos | Volumen de la muestra (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11736165
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 10 | 64 μl | 12,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11756165
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 20 | 29 μl | 5,9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11786165
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 10 | 128 μl | 12,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11706175
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 20 | 58 μl | 5,9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11766784
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 30 | 24 μl | 2,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11776165
|
Fisherbrand™
|
1,5 mm | 20 | 43 μl | 5,9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12597816
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 1 | 690 μl | 138 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Color coded
- For use with VG-SYS Vari-gel MAXI Horizontal Electrophoresis Unit
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal VG-SYS Vari-Gel MAXI | |
Peine | |
1 unidad |