Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
- Recomendado para maximizar el volumen de muestra
- Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Azul | |
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical | |
16 | |
2 mm |
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos | |
Peine | |
1 unidad | |
50 μl |