Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
21.25€
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Para utilizar con (equipo) Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11897583
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
80 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11827593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1300 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11877593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
70 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11827603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11877603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
40 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11827613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
200 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11877613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
120 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11827623
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
100 μl
21.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for maximising sample volume
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
1 unidad
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Peine
2 mm