Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817603
  • 20.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
  • Recomendado para maximizar el volumen de muestra
  • Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos
Peine
1 unidad
40 μl
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
16
1,5 mm