Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
20.45€ - 26.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1,5 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11887583
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 60 μl
26.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11817593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 1000 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11867593
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 50 μl
20.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11817603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 40 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11867603
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 30 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11817613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
5 140 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11867613
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
88 80 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11817623
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
9 70 μl
20.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for maximising sample volume
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical
Peine
1 unidad
1,5 mm