Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Suministrado como estándar
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 20 y 40 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Blanco | |
Peine | |
1 unidad | |
11 μl |
Unidad de electroforesis Maxi-Gel MultiSUB | |
40 | |
1 mm |