Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
32.50€ - 43.95€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis Maxi-Gel MultiSUB
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11853423
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 72 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11883423
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 675 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11823433
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 41 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11873433
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 27 μl
43.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11803443
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2 prep., 2 marcador 315 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11843443
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 21 μl
43.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11883443
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
30 17 μl
33.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11823453
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
36 14 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11873453
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
40 11 μl
43.95€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11803463
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11843463
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50 10 μl
33.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid back which prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
  • 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de electroforesis Maxi-Gel MultiSUB
Peine
1 unidad
1 mm