Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Gel Electrophoresis Unit, 1mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11823453
  • 32.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Suministrado como estándar
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 20 y 40 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de electroforesis Maxi-Gel MultiSUB
36
1 mm
Peine
1 unidad
14 μl