Learn More
Fisherbrand™ Peines para tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB, 1 mm de grosor
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Suministrado como estándar
- Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
- Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
- Parte posterior rígida que evita la deformación inducida por calor
- Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
- Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Blanco | |
Peine | |
1 unidad | |
77 μl |
Tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB | |
4 prep., 2 marcador | |
1 mm |