Learn More
Fisherbrand™ Peines para tanques horizontales de unidad de electroforesis en gel Midi MultiSUB, 1 mm de grosor
Para uso en electroforesis preparatoria y cribado de alto rendimiento.
22.80€ - 32.50€
Especificaciones
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11803313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 27 μl
28.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11833313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 360 μl
22.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11873313
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12 23 μl
30.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11813323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
16 16 μl
23.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11863323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
20 14 μl
32.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11893323
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2 prep., 2 marcador 158 μl
22.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11833333
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 10 μl
32.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11873333
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
4 prep., 2 marcador 77 μl
22.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11813343
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
8 41 μl
30.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suministrado como estándar
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos con calidad apta para publicación
  • Altura ajustable para proporcionar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y volumen de carga de muestras
  • Parte trasera rígida que evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 10 y 20 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Peine
1 unidad
1 mm