Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Accesorio para usar con la unidad de electroforesis en gel vertical OmniPAGE Mini
- Recomendado para bandas ultra resueltas
- Los peines de 8 y 16 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Negro | |
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical | |
8 | |
0,75 mm |
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos | |
Peine | |
1 unidad | |
40 μl |