Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
18.85€ - 19.25€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos |
Para utilizar con (equipo) | Mini Unidad de electroforesis en gel vertical |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11847583
|
Fisherbrand™
|
500 μl | 1 prep., 1 marcador |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867583
|
Fisherbrand™
|
30 μl | 10 |
19.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847593
|
Fisherbrand™
|
28 μl | 12 |
19.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11897593
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 16 |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847603
|
Fisherbrand™
|
15 μl | 20 |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11897603
|
Fisherbrand™
|
70 μl | 5 |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847613
|
Fisherbrand™
|
40 μl | 8 |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11897613
|
Fisherbrand™
|
35 μl | 9 |
18.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
- Recommended for ultra resolved bands
- 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Negro | |
Mini Unidad de electroforesis en gel vertical | |
1 unidad |
Mini SDS PAGE, PAGE nativo, gradiente, segunda dimensión y separaciones de ácidos nucleicos | |
Peine | |
0,75 mm |