Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel
Código de producto. 10509581
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono y toma NS 14/23
Cono y toma NS 24/29
Cono y toma NS 29/32
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10509581
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05115503
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas conformes a Hempel
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
  • Con toma NS y cono NS
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 500 mm
Junta cónica estándar Cono y toma NS 24/29