Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columnas conforme a Hempel
Código de producto. p-7222631
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono y toma NS 14/23
Cono y toma NS 24/29
Cono y toma NS 29/32
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
10141761 Cono y toma NS 29/32 300 mm cada uno
10020501 Cono y toma NS 24/29 800 mm cada uno
10129310 Cono y toma NS 14/23 300 mm cada uno
10224581 Cono y toma NS 24/29 300 mm cada uno
10509581 Cono y toma NS 24/29 500 mm cada uno
10749031 Cono y toma NS 29/32 800 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10141761
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05115304
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Columnas conformes a Hempel
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
  • Con toma NS y cono NS
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 300 mm
Junta cónica estándar Cono y toma NS 29/32