Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05115301
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10129310
  • 47.17€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Columnas conformes a Hempel
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Para envases como anillos Raschig o gránulos de vidrio
  • Con toma NS y cono NS
  • Con camisa de vidrio extraíble
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
300 mm
Cono y toma NS 14/23