Learn More
Cytiva Adapter for XK Columns
Movable adapter gives a uniform flow that maintains the integrity of the packed bed during HPLC operations. Cytiva Adapter for XK Columns is an assembled unit consisting of a top-end cap, a plunger and an adjusting knob. Available for 16, 26 and 50mm diameter XK columns.
Marca: Cytiva 28-9898-76
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, sólidos y proporcionan un embalaje reproducible. Incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos de diseño ÄKTA™ u otros sistemas HPLC. Las columnas XK se suministran con un adaptador móvil.
- Diseño del émbolo garantiza una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
- El mecanismo QuickLock del eje del adaptador facilita el manejo de la columna y la limpieza
- La tapa del extremo superior del adaptador encaja directamente en el extremo final de la columna
- El émbolo transporta el anillo de red y la pantalla de soporte para el lecho medio
- Un mando de ajuste sella el adaptador a la pared de la columna
Especificaciones
Cromatografía líquida a presión de baja a media | |
Adaptador para columnas XK 16 | |
1/pack |
Columna vacía v, 16 mm de diámetro | |
Émbolo, tapón de cierre, mando de ajuste |