Descripción
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, sólidos y proporcionan un embalaje reproducible. Incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos de diseño ÄKTA™ u otros sistemas HPLC. Las columnas XK se suministran con un adaptador móvil.
- Diseño del émbolo garantiza una distribución homogénea del tampón y embalaje reproducible.
- El mecanismo QuickLock del eje del adaptador facilita el manejo de la columna y la limpieza
- La tapa del extremo superior del adaptador encaja directamente en el extremo final de la columna
- El émbolo transporta el anillo de red y la pantalla de soporte para el lecho medio
- Un mando de ajuste sella el adaptador a la pared de la columna
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida a presión de baja a media |
| Para utilizar con (equipo) | Columna vacía v, 16 mm de diámetro |
| Tipo | Adaptador para columnas XK 16 |
| Incluye | Émbolo, tapón de cierre, mando de ajuste |
| Cantidad | 1/pack |