Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Microbarras de agitación magnética Spinbar de color
Las microbarras de agitación magnéticas están diseñadas para agitar pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes
5.95€ - 6.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (equipo) | Viales, microtubos, tubos para centrífuga |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10116117
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0014 |
Amarillo | 2 mm | 7 mm |
6.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10297857
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0012 |
Azul | 2 mm | 5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10554428
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F37121-0001 |
Rojo | 1,5 mm | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Disponible en una variedad de colores y tamaños
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de PTFE marca Teflon® con certificación de la FDA y de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) – Compatibilidad química superior
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Sí | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Viales, microtubos, tubos para centrífuga |
ISO 9001:2015 | |
1 unidad |