Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Microbarras de agitación magnética Spinbar de color
Las microbarras de agitación magnéticas están diseñadas para agitar pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37121-0014
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Disponible en una variedad de colores y tamaños
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de PTFE marca Teflon® con certificación de la FDA y de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) – Compatibilidad química superior
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
2 mm | |
1 unidad | |
Viales, microtubos, tubos para centrífuga | |
ISO 9001:2015 | |
Rectangulares |
Amarillo | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Sí | |
7 mm |