Learn More
Shamrock™ Color Coded Round Adhesive Labels
These round adhesive labels offer universal marking ability with ballpoint pens, pencils and felt pens for easy identification.
Marca: Shamrock™ SDL-100-7
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Intervalo de temperatura de − 20° a + 121 °C
- Se pueden utilizar en autoclaves, congeladores, refrigeradores y estufas
- Se suministran 1000 etiquetas por hoja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Identificación sencilla, etiquetado | |
Redondo | |
25 mm |
Rosa | |
1000 | |
-20°C a +121°C |