Learn More
Shamrock™ Color Coded Round Adhesive Labels
These round adhesive labels offer universal marking ability with ballpoint pens, pencils and felt pens for easy identification.
15.05€ - 16.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Identificación sencilla, etiquetado
Etiquetas por hoja 1000
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +121°C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Color Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11786945
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-75-2
Amarillo 19 mm
16.60€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11726955
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-75-6
Azul 19 mm
15.05€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11736955
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-75-7
Rosa 19 mm
15.05€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11796965
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-100-12
Color morado 25 mm
16.05€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11726965
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-100-6
Azul 25 mm
16.05€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11786965
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
SDL-100-7
Rosa 25 mm
16.05€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistant to water, oil and acids
  • Temperature range from −20° to +121°C
  • Can be used in autoclaves, freezers, refrigerators and ovens
  • Provided 1000 labels per sheet
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1000
-20°C a +121°C
Identificación sencilla, etiquetado
Redondo