Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Specially adapted to enable the taking of samples of damp and cohesive powders. Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler incorporates scrapers to push the sticky powder into the sample pockets.
Marca:  Sampling Systems™ 2220B-600
Detalles adicionales : Peso : 2.16720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879311
  • 1045.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-04-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Muestras discretas multinivel
  • Las rasquetas están completamente soldadas para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
3 Bolsillos
25 mm
316L Acero inoxidable
3 x 15 ml
600 mm