Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo Cohesivo
Código de producto. p-7138851 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
900 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
3 x 15 mL
3 x 20 mL
5 x 20 mL
Incluye:
3 Bolsillos
5 Bolsillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15869311 1500 mm 5 x 20 mL 5 Bolsillos cada uno
15879311 600 mm 3 x 15 mL 3 Bolsillos cada uno
15889311 900 mm 3 x 20 mL 3 Bolsillos cada uno
3 options
Código de producto. 15869311
Marca: Sampling Systems™ 2220B1500
Solo quedan null
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Especialmente adaptado para permitir la toma de muestras de polvos húmedos y cohesivos. El Tomamuestras de Bolsillo Cohesivo Sampling Systems™ para empujar el polvo pegajoso hacia las bolsas de muestras.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Muestras discretas multinivel
  • Las rasquetas están completamente soldadas para proporcionar un tomamuestras higiénico y correcto de GMP
Specifikationer
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 5 Bolsillos
Capacidad (métrico) 5 x 20 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1500 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.