Learn More
Velp Scientifica™ Extractor en frío COEX
Realiza una extracción rápida de grasa directamente en los mismos crisoles de vidrio que se utilizan en la serie FIWE para el análisis de fibras sin procesar. Los extractores en frío de Velp Scientifica™ COEX pueden procesar muestras individuales o múltiples al mismo tiempo.
4780.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Extractor en frío |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de fibras sin procesar |
Cantidad | 1 unidad |
Altura (métrico) | 300 mm |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15126026
|
Velp Scientifica™
F30520204 |
230 V, 50 Hz |
4780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15111296
|
Velp Scientifica™
F30530204 |
230 V, 60 Hz |
4780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin pérdida: muestra reducida permanece en el mismo crisol para análisis
- Extracción inmediata de fibras sin procesar después de la extracción de grasa aquí
- Componentes grasos recogidos para facilitar su eliminación
- Todos los reactivos se pueden añadir a través del mismo canal
Especificaciones
Extractor en frío | |
Análisis de fibras sin procesar | |
300 mm | |
19 kg |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
730 mm |