Learn More
Velp Scientifica™ Extractor en frío COEX
BIOPHARMA
Código de producto. 15126026 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
15126026 230 V, 50 Hz cada uno
15111296 230 V, 60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15126026 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30520204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realiza una extracción rápida de grasa directamente en los mismos crisoles de vidrio que se utilizan en la serie FIWE para el análisis de fibras sin procesar. Los extractores en frío de Velp Scientifica™ COEX pueden procesar muestras individuales o
  • Sin pérdida: muestra reducida permanece en el mismo crisol para análisis
  • Extracción inmediata de fibras sin procesar después de la extracción de grasa aquí
  • Componentes grasos recogidos para facilitar su eliminación
  • Todos los reactivos se pueden añadir a través del mismo canal
Especificaciones
Tipo de producto Extractor en frío
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fibras sin procesar
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 730 mm
Peso (métrico) 19 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz