Learn More
Bromuro de cobalto(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Used primarily as a catalyst in some processes. Chiefly used in hygrometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) bromide |
| Punto de fusión | 678°C (in N2) |
| Color | Verde |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metal basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.75 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.) |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de cobalto(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido