Learn More
CNOT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11135-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16828013
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The CCR4-NOT complex functions as general transcription regulation complex.
Especificaciones
Especificaciones
CNOT3
Polyclonal
Unconjugated
CNOT3
CCR4 associated factor 3, CNOT3, KIAA0691, LENG2, NOT3, NOT3H
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232791, 308311, 4849
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75175, Q8K0V4
CNOT3
CNOT3 Fusion Protein Ag1587
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat