missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNOT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CNOT3 |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828013
|
Proteintech
11135-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818013
|
Proteintech
11135-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The CCR4-NOT complex functions as general transcription regulation complex.Especificaciones
CNOT3 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O75175, Q8K0V4 | |
232791, 308311, 4849 | |
CNOT3 Fusion Protein Ag1587 | |
Primary | |
-20°C | |
CNOT3 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CCR4 associated factor 3, CNOT3, KIAA0691, LENG2, NOT3, NOT3H | |
CNOT3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |