Learn More
Memmert™ Abrazadera de matraz de 500 mL
Abrazadera de matraz de 500 mL (5 máximo matraz)
Marca: Memmert™ WTB35B02695
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Accesorio
- Para número máx. de matraces, ver boceto previa solicitud
Especificaciones
WTB35 | |
Pinza para matraz de 500 ml |