Learn More
Memmert™ Abrazadera de matraz de 500 mL
Abrazadera de matraz de 500 mL (5 máximo matraz)
29.00€
Especificaciones
Tipo Pinza para matraz de 500 ml
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17120395
Ver documentos Detalles de la promoción
Memmert™
WTB50B02695
WTB50
29.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17180305
Ver documentos Detalles de la promoción
Memmert™
WTB15B02695
WTB15
29.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17190335
Ver documentos Detalles de la promoción
Memmert™
WTB24B02695
WTB24
29.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17190365
Ver documentos Detalles de la promoción
Memmert™
WTB35B02695
WTB35
29.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory
  • Max. flasks see sketch on demand
Especificaciones
Especificaciones
Pinza para matraz de 500 ml