Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Completar un baño de ultrasonidos con una cesta de acero inoxidable. La cesta de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ es duradera y está hecha de acero inoxidable de alta calidad.
Marca:  Nickel Electro™ BSK-90
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13151323
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable
  • Para uso con baño ultrasónico
  • Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
90 L
Para baño de ultrasonidos
545 mm
Cestillo
Baño ultrasónico, SW90H, 90 l
Acero inoxidable
250 x 545 x 450 mm