Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Description
- Alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable
- Para uso con baño ultrasónico
- Incluye asas de elevación laterales
Specifications
Specifications
| Tipo | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 14 L |
| Fondo (métrico) | 260 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baño de ultrasonidos |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1,25 kg |
| Anchura (métrico) | 241 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 241 x 260 x 95 mm |