Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Completar un baño de ultrasonidos con una cesta de acero inoxidable. La cesta de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ es duradera y está hecha de acero inoxidable de alta calidad.
Marca:  Nickel Electro™ BSK-45
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13141323
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable
  • Para uso con baño ultrasónico
  • Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
45 L
Baño ultrasónico, SW45H 45 l
Acero inoxidable
194 x 455 x 270 mm
Cestillo
270 mm
Para baño de ultrasonidos
455 mm