Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Experimente la química de clic sin cobre con los reactivos Click-IT™ Alexa Fluor™ y sDIBO Alkyne, ideales para el etiquetado de superficie de células vivas y que minimizan el daño a las enzimas y a las proteínas fluorescentes.
Marca: Invitrogen™ C20020
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
Consiga un etiquetado eficaz de azidas con los alquinos Click-It sDIBO. Nuestros alquinos Click-IT sDIBO permiten el etiquetado de objetivos marcados con azido sin necesidad de catálisis de cobre y están disponibles con una variedad de etiquetas Alexa Fluor o de biotina, así como grupos reactivos de aminas o tiol para crear sus propios conjugados. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabolica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a bioconjugados solubles.
Las etiquetas Click-iT sDIBO Alkyne reaccionan con las azidas a través de una reacción química Click sin cobre para formar un enlace estable de triazol con Alexa Fluor, Biotina o una etiqueta de su elección. Las reacciones Click sin cobre que usan nuestros alquinos sDIBO son ideales para el etiquetado de la superficie de células vivas y, además, minimizan el daño que sufren las proteínas fluorescentes como la GFP o la R-PE. Para el etiquetado intracelular, la unión no específica de los alquinos DIBO crea una señal de fondo y una estrategia de etiquetado que utiliza azidas de picolilo es la solución preferida en estos casos.Las moléculas etiquetadas con química Click se pueden aplicar a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a su fondo extremadamente bajo. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabólica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a unos bioconjugados más solubles y útiles para el etiquetado biológico.
Especificaciones
Menos peligroso | |
∼1400 | |
Almacenar a ≤ - 20 °C. Se recomienda la desecación. Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo. | |
Química clic | |
Alquino SDIBO | |
Verde | |
525 nm | |
Azida |
Contiene 0,5 mg de alquino sDIBO Alexa Fluor 488 | |
GFP | |
Azul | |
Hielo seco | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Alexa Fluor™, Click-iT™ | |
490 nm |