Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Experimente la química de clic sin cobre con los reactivos Click-IT™ Alexa Fluor™ y sDIBO Alkyne, ideales para el etiquetado de superficie de células vivas y que minimizan el daño a las enzimas y a las proteínas fluorescentes.
333.00€ - 632.00€
Especificaciones
Características ecológicas | Menos peligroso |
---|---|
Método de etiquetado | Química clic |
Condiciones de envío | Dry Ice |
Diana de etiquetado | Azida |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Fracción reactiva | Peso molecular | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Fracción reactiva | Peso molecular | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10774701
|
Invitrogen™
C10407 |
Alexa Fluor™ 594 | Alquino DIBO | ∼1200 |
566.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15848836
|
Invitrogen™
C20020 |
Alexa Fluor™ 488 | Alquino SDIBO | ∼1400 |
630.00€
0.50 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15930573
|
Invitrogen™
C20021 |
Alexa Fluor™ 555 | Alquino SDIBO | ∼1800 |
632.00€
0.50 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15940573
|
Invitrogen™
C20022 |
Alexa Fluor™ 647 | Alquino SDIBO | ∼ 1900 |
628.00€
0.50 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15950573
|
Invitrogen™
C20023 |
Biotina | Alquino SDIBO | ∼1000 |
584.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15970573
|
Invitrogen™
C20025 |
Éster SDP | Éster SDP, alquino sDIBO | ∼1050 |
542.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10598370
|
Invitrogen™
C10413 |
Maleimida | Alquino DIBO, maleimida | ∼ 440 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Consiga un etiquetado eficaz de azidas con los alquinos Click-It sDIBO. Nuestros alquinos Click-IT sDIBO permiten el etiquetado de objetivos marcados con azido sin necesidad de catálisis de cobre y están disponibles con una variedad de etiquetas Alexa Fluor o de biotina, así como grupos reactivos de aminas o tiol para crear sus propios conjugados. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabolica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a bioconjugados solubles.
Las etiquetas Click-iT sDIBO Alkyne reaccionan con las azidas a través de una reacción química Click sin cobre para formar un enlace estable de triazol con Alexa Fluor, Biotina o una etiqueta de su elección. Las reacciones Click sin cobre que usan nuestros alquinos sDIBO son ideales para el etiquetado de la superficie de células vivas y, además, minimizan el daño que sufren las proteínas fluorescentes como la GFP o la R-PE. Para el etiquetado intracelular, la unión no específica de los alquinos DIBO crea una señal de fondo y una estrategia de etiquetado que utiliza azidas de picolilo es la solución preferida en estos casos.Las moléculas etiquetadas con química Click se pueden aplicar a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a su fondo extremadamente bajo. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabólica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a unos bioconjugados más solubles y útiles para el etiquetado biológico.
Especificaciones
Menos peligroso | |
Química clic | |
Dry Ice | |
Azida |