Learn More
Masterflex™ Tubos de PVC sin DEHP Cleargreen™
Elimine el olor al transferir a muestras con este tubo de PVC. Los tubos de PVC sin DEHP Cleargreen™ son ideales para aplicaciones de laboratorio, de alimentación y bebidas, farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio.
Marca: Masterflex™ 96605-24
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Inodoros, sin ftalatos y translúcidos.
- Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles
- Certificaciones: Conformidad con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A, REACH
- Escala de temperatura: De - 50 a 74 ° C
- Esterilización: Autoclave u óxido de etileno
Especificaciones
Conformidad con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A, Reach y RoHS | |
6,3 mm | |
9,5 mm | |
1,6 mm | |
-50 °C | |
Estéril | |
De – 50C a 74 °C |
Esterilizable en autoclave | |
PVC | |
15,24 m | |
Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio | |
1 unidad | |
Translúcido |