Learn More
Masterflex™ Tubos de PVC sin DEHP Cleargreen™
Elimine el olor al transferir a muestras con este tubo de PVC. Los tubos de PVC sin DEHP Cleargreen™ son ideales para aplicaciones de laboratorio, de alimentación y bebidas, farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio.
45.85€ - 73.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A, Reach y RoHS |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PVC |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Grosor (métrico) | 1,6 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11779629
|
Masterflex™
96605-20 |
3,2 mm |
45.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11799629
|
Masterflex™
96605-24 |
6,3 mm |
73.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Odorless, phthalate free and translucent.
- Low water absorption, low extractables
- Certifications: FDA approved, USP Class VI, 3A compliant, REACH-compliant
- Temperature range: -50 to 74°C
- Sterilize: Autoclave or ethylene oxide
Especificaciones
Conformidad con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A, Reach y RoHS | |
PVC | |
1,6 mm | |
-50 °C | |
Estéril | |
De – 50 a 74 °C |
Esterilizable en autoclave | |
15,24 m | |
Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio | |
1 unidad | |
Translúcido |