Learn More
Thermo Scientific™ Viales para VOA de vidrio transparente con septos de 3,17 mm (0,125 pulg)
Llenar los viales sin que entre aire es muy sencillo gracias al ángulo perfecto que presenta el hombro de estos viales para VOA, disponibles en una gran variedad de tamaños y estilos.
Marca: Thermo Scientific™ 140-40C/DB
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Los viales para VOA de vidrio transparente con septos de 3,17 mm (0,125″) Thermo Scientific™ están diseñados para la recogida de muestras de agua para el análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA).Disponibles con septos unidos de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución.El perfecto ángulo del hombro permite llenar los viales sin producir estancamientos de aire.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
- La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire. Elija entre los formatos de 20, 40 y 60 ml.
- Tapón con cubierta abierta de polipropileno blanco con un septo estándar de 3,17 mm (0,125 pulg) de grosor de silicona con revestimiento de PTFE.
- Septo unido de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución, usted elige.
- Compatibles directamente con la automatización: tapones montados en los viales
Incluye:
Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio (solo los formatos con el septo sin unir). Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
Especificaciones
Vial EP transparente de 40 ml con septo unido de 3,175 mm (0,125 pulg) con caja doble certificada | |
Transparente | |
40 mL | |
contenedores | |
ND | |
1,5 oz | |
40 mL | |
Tapón con septum unido | |
144 cajas | |
Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO. | |
24-414 |
28 mm | |
Vidrio (tipo 1) | |
3,75 in | |
144 | |
1 oz | |
44 mL | |
Polipropileno | |
95 mm | |
3,17 mm | |
Vial |