Learn More
Thermo Scientific™ Viales para VOA de vidrio transparente con septos de 3,17 mm (0,125 pulg)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526458
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 mL
40 mL
60 mL
60 mL
Línea de productos:
EP
I-Chem
Nivel:
Certificado
Procesados
Sin procesar
contenedores
Cantidad:
144 caja
144 cajas
72 caja
72 cajas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 144
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Línea de productos Nivel Cantidad unitSize
15301246 20 ml EP contenedores 72 cajas paquete de 72
16619775 40 mL EP contenedores 144 cajas paquete de 144
15346887 40 mL EP contenedores 72 cajas paquete de 72
15326677 60 mL EP Certificado 144 caja paquete de 144
16189550 40 mL EP Sin procesar 72 cajas cada uno
31337344 60 mL EP Sin procesar 144 caja -
15340336 20 ml I-Chem Procesados 72 cajas paquete de 72
16457675 60 mL I-Chem Procesados 72 cajas paquete de 72
15325607 20 ml I-Chem contenedores 72 cajas paquete de 72
31337357 40 mL I-Chem Certificado 72 caja -
10 options
Código de producto. 15301246
Marca: Thermo Scientific™ 13920C/EP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene los viales fácilmente sin producir estancamientos de aire con estos viales VOA, optimizados con el ángulo de hombro perfecto y disponibles en una amplia gama de tamaños y estilos.
Los viales para VOA de vidrio transparente con septos de 3,17 mm (0,125 in.) Thermo Scientific™ están diseñados para la recogida de muestras de agua para el análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA). Disponibles con septos unidos de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución. El perfecto ángulo del hombro permite llenar los viales sin producir estancamientos de aire. Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
  • La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire. Elija entre los formatos de 20, 40 y 60 ml.
  • Tapón con cubierta abierta de polipropileno blanco con un septo estándar de 3,17 mm (0,125 pulg) de grosor de silicona con revestimiento de PTFE.
  • Septo unido de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución, usted elige.
  • Compatibles directamente con la automatización: tapones montados en los viales
Incluye:
Los viales certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio (solo los formatos con el septo sin unir). Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial transparente EP de 20 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) unido certificado
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,25 in
Nivel contenedores
N.º por caja 72
Tapones de repuesto ND
Volumen (imperial) 0,5 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 0,8 oz
Volumen hasta el borde (métrico) < 23,5/ml
Línea de productos EP
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón con septum unido
Cantidad 72 cajas
Grosor (métrico) 3,17 mm
Tamaño del tapón 24-414
Certificaciones/conformidad Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Vial